アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
組成
carbon, 25.9-27.2% CHN
反応適合性
reagent type: oxidant
官能基
bromo
fluoro
iodo
triflate
SMILES記法
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.Brc1ccc([I+]c2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C12H8Br2I.CHF3O3S/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-8H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI Key
HJAMWVFQXYTJBE-UHFFFAOYSA-M
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
742988-VAR:
742988-5G:4548173999746
742988-BULK:
742988-1G:4548173999739
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
742988-1G | 4061826645185 |
742988-5G | 4061833339091 |