安全性情報
SIC002
Sigma-Aldrich
MISSION® siRNA Universal Negative Control #2
別名:
MISSION® siRNA Universal Negative Control
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
製品種目
MISSION®
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ネガティブコントロールはすべてのsiRNA実験に欠かせません。弊社では、2つのサイズでご提供しておりますので、便利にお使いいただけます。このネガティブコントロールは、ヒト、マウス、ラット細胞のin vitroで検査済みです。
法的情報
siRNAオリゴはすべて、マサチューセッツ工科大学のライセンスの下で販売されています。
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SIC002-10NMOL:
SIC002-1NMOL:
SIC002-5X1NMOL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
MISSION siRNA Universal Negative Controls are an essential component to any siRNA experiment. Using a Negative siRNA control allows the researcher to create a baseline for mRNA knockdown efficiency. MISSION siRNA Universal Negative Controls have been tested in human, rat, and mouse cells. All have been carefully designed to have no homology to known gene sequences.