Merck
530999
Sigma-Aldrich
Bis(4-tert-butylphenyl)iodonium triflate
electronic grade, ≥99% trace metals basis
別名:
DtBPIT
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)3CC6H4]2ICF3SO3
CAS番号:
分子量:
542.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
electronic grade
品質水準
詳細
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
アッセイ
≥99% trace metals basis
mp
162-166 °C (lit.)
溶解性
ethyl lactate: ~25%
γ-butyrolactone: ~50%
PGMEA: ~50%
SMILES記法
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CC(C)(C)c1ccc([I+]c2ccc(cc2)C(C)(C)C)cc1
InChI
1S/C20H26I.CHF3O3S/c1-19(2,3)15-7-11-17(12-8-15)21-18-13-9-16(10-14-18)20(4,5)6;2-1(3,4)8(5,6)7/h7-14H,1-6H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI Key
VGZKCAUAQHHGDK-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
光カチオン重合開始剤。光酸発生剤
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
530999-1G:4548173994659
530999-BULK:
530999-5G:
530999-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
530999-1G4061826741504
530999-5G