About This Item
化学式:
CF3SO3S(C6H5)3
CAS番号:
分子量:
412.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
おすすめの製品
mp
133-137 °C (lit.)
λmax
233 nm
SMILES記法
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.c1ccc(cc1)[S+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15S.CHF3O3S/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-15H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI Key
FAYMLNNRGCYLSR-UHFFFAOYSA-M
詳細
トリフェニルスルホニウムトリフラート(TPS-tf)は、発光を強化し動作電圧を低下させるために共役ポリマーに組み込める光酸発生物質です。作製されたデバイスの性能効率は、電荷担体の移動度を改善することで向上します。
アプリケーション
TPS-tfは、センサーとしての使用を期待できる二層系ベースのナノ多孔性テンプレートを調製する際に、光酸発生剤として使用できます。また、有機発酵ダイオード(OLED)の作製のために、ポリフルオレン-co-ベンゾチアジアゾールとのブレンドを生成できます。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
526940-5G:
526940-1G:
526940-VAR:
526940-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Incorporating triphenyl sulfonium salts in polyfluorene PLEDs: an all-organic approach to improved charge injection.
Georgiadou DG, et al.
Journal of Materials Chemistry, 21(25), 9296-9301 (2011)
Novel ArF excimer laser resists based on menthyl methacrylate terpolymer.
Shida N, et al.
J. Photopolym. Sci. Technol., 9(3), 457-464 (1996)
Fabrication of block copolymer templates by using dually responsive photoresist bottom layers.
Jung K, et al.
Reactive and Functional Polymers, 118(31), 20-25 (2017)
Effect of triphenylsulfonium triflate addition in wide band-gap polymer light-emitting diodes: improved charge injection, transport and electroplex-induced emission tuning.
Georgiadou DG, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 2(31), 11786-11792 (2012)
N M Doll et al.
Science (New York, N.Y.), 367(6476), 431-435 (2020-01-25)
The plant embryonic cuticle is a hydrophobic barrier deposited de novo by the embryo during seed development. At germination, it protects the seedling from water loss and is, thus, critical for survival. Embryonic cuticle formation is controlled by a signaling