Merck
527009
Sigma-Aldrich
(4-フェニルチオフェニル)ジフェニルスルホニウムトリフラート
別名:
(4-フェニルチオフェニル)ジフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H19F3O3S3
CAS番号:
分子量:
520.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
mp
81-85 °C (lit.)
品質水準
λmax
298 nm
SMILES記法
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.S(c1ccccc1)c2ccc(cc2)[S+](c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H19S2.CHF3O3S/c1-4-10-20(11-5-1)25-21-16-18-24(19-17-21)26(22-12-6-2-7-13-22)23-14-8-3-9-15-23;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-19H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI Key
WEYUQUMMYNRIPP-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
カチオン性光重合開始剤。光酸発生剤。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
527009-BULK:
527009-1G:
527009-5G:
527009-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Baptiste Monney et al.
Journal of materials chemistry. B, 8(30), 6357-6365 (2020-06-20)
Neural implants that are based on mechanically adaptive polymers (MAPs) and soften upon insertion into the body have previously been demonstrated to elicit a reduced chronic tissue response than more rigid devices fabricated from silicon or metals, but their processability
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
527009-1G4061826706039
527009-5G4061833373088