Merck
530964
Sigma-Aldrich
2-(4-Methoxystyryl)-4,6-bis(trichloromethyl)-1,3,5-triazine
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H9Cl6N3O
CAS番号:
分子量:
447.96
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
mp
192-195 °C (lit.)
λmax
379 nm
SMILES記法
COc1ccc(cc1)\C=C\c2nc(nc(n2)C(Cl)(Cl)Cl)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C14H9Cl6N3O/c1-24-9-5-2-8(3-6-9)4-7-10-21-11(13(15,16)17)23-12(22-10)14(18,19)20/h2-7H,1H3/b7-4+
InChI Key
MCNPOZMLKGDJGP-QPJJXVBHSA-N
アプリケーション
Cationic photoinitiator. Nonionic photoacid generator.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
530964-VAR-A:
530964-BULK-A:
530964-BULK:
530964-5G-A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)