Merck
742546
Sigma-Aldrich
硫化水素 溶液
0.8 M in THF
別名:
Dihydrogen monosulfide, Hydrosulfuric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
H2S
CAS番号:
分子量:
34.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
liquid
濃度
0.7-0.9 M in THF
適合性
conforms to structure for Proton NMR spectrum
保管温度
2-8°C
SMILES記法
S
InChI
1S/H2S/h1H2
InChI Key
RWSOTUBLDIXVET-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Hydrogen sulfide solution can be used in the preparation of lead sulfide (PbS), titanium disulfide(TiS2) and cadmium sulfide (CdS). It is also used as a ligand in the synthesis of ammineruthenium complexes.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup - Solvent
引火点(℃)
-17 °C - closed cup - Solvent
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
742546-BULK:
742546-INTR:
742546-VAR:
742546-100ML:
742546-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Modified Sol-Gel Processing for Titanium Disulfide.
Go, Yong Bok et al.
J. Korean Chem. Soc., 41(3), 130-137 (1997)
Cadmium sulphide quantum dots in morphologically tunable triblock copolymer aggregates.
Duxin, Nicolas et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(28), 10063-10069 (2005)
Size variation of PbS particles in high-refractive-index nanocomposites.
Kyprianidou-Leodidou, Tasoula et al.
The Journal of Physical Chemistry, 98(36), 8992-8997 (1994)
Amine Ruthenium complexes of hydrogen sulfide and related sulfur ligands.
Kuehn CC
Journal of the American Chemical Society, 98(3), 689-702 (1976)
Vivian S Lin et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(18), 7131-7135 (2013-04-17)
Hydrogen sulfide (H2S) is a reactive small molecule generated in the body that can be beneficial or toxic owing to its potent redox activity. In living systems, disentangling the pathways responsible for H2S production and their physiological and pathological consequences
プロトコル
Separation of Sulfur dioxide; Hydrogen sulfide; Carbonyl sulfide; Methanethiol; Ethanethiol; Dimethyl disulfide; Carbon disulfide