Merck
741469
Sigma-Aldrich
4-(1HTetrazol-5-yl)phenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7BN4O2
CAS番号:
分子量:
189.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
mp
174-179 °C (Decomposition)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OB(O)c1ccc(cc1)-c2nnn[nH]2
InChI
1S/C7H7BN4O2/c13-8(14)6-3-1-5(2-4-6)7-9-11-12-10-7/h1-4,13-14H,(H,9,10,11,12)
InChI Key
DXUPJOQUAAVAGV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Product is used as a reactant for palladium-catalyzed carbon-carbon bond formation (Suzuki-Miyuara reaction).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Deborah S Mortensen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(22), 6793-6799 (2011-10-08)
We report here the discovery of a novel series of selective mTOR kinase inhibitors. A series of imidazo[4,5-b]pyrazin-2-ones, represented by screening hit 1, was developed into lead compounds with excellent mTOR potency and exquisite kinase selectivity. Potent compounds from this