アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.443
密度
1.213 g/mL at 25 °C
官能基
acyl chloride
ester
SMILES記法
ClC(=O)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C5H5ClO3/c1-2-3-9-5(8)4(6)7/h2H,1,3H2
InChI Key
HNOLIWBAJVIBOU-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
133.0 °F - closed cup
引火点(℃)
56.1 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
738875-1G:
738875-BULK:
738875-VAR:
738875-5G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)