Merck
730831
Sigma-Aldrich
4-ピリミジンカルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4N2O2
CAS番号:
分子量:
124.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
mp
210-215 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)c1ccncn1
InChI
1S/C5H4N2O2/c8-5(9)4-1-2-6-3-7-4/h1-3H,(H,8,9)
InChI Key
YPOXGDJGKBXRFP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
730831-500MG:
730831-VAR:
730831-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Te Wang et al.
Folia microbiologica, 65(5), 909-916 (2020-06-03)
A systematic study on the lack of dissimilatory nitrate reductase (NAR) properties in Halomonas strains had been reported so far. The effects of different factors on Halomonas sp. B01 NAR activity were investigated. The salt tolerance of NAR was characterized.