Merck
738808
Sigma-Aldrich
L-カルニチン-(メチル-13C,d3) 塩酸塩
99 atom % 13C, 98 atom % D, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CD3(CH3)2N+CH2CH(OH)CH2CO2H Cl-
分子量:
201.67
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % D
アッセイ
97% (CP)
フォーム
powder
質量シフト
M+4
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.[2H][13C]([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@H](O)CC([O-])=O
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H/t6-;/m1./s1/i1+1D3;
InChI Key
JXXCENBLGFBQJM-KYCFRIEYSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
738808-BULK:
738808-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)