Merck
94991
Supelco
L-Carnitine-(methyl-d3) inner salt
analytical standard
別名:
(R)-3-Carboxy-2-hydroxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H12D3NO3
CAS番号:
分子量:
164.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
光学活性
[α]/D -28.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
標識化の程度
≥99.5%
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[N+](C[C@H](O)CC(=O)[O-])(C([2H])([2H])[2H])(C)C
InChI Key
PHIQHXFUZVPYII-IVAVZGRVSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)