About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H15NO3
CAS番号:
分子量:
233.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.544
密度
1.194 g/mL at 25 °C
官能基
phenyl
SMILES記法
O=C1CCCCN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H15NO3/c15-12-8-4-5-9-14(12)13(16)17-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7H,4-5,8-10H2
InChI Key
LKGMGCSFOUSKCR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
737534-VAR:
737534-BULK:
737534-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)