Merck
736570
Sigma-Aldrich
アセトアセチル-13C4コエンザイム A リチウム塩 水和物
99 atom % 13C, 95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C4C21H40N7O18P3S · xLi+
分子量:
855.58 (free acid basis)
UNSPSCコード:
12352005
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
95% (CP)
フォーム
powder
質量シフト
M+4
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
736570-BULK:
736570-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)