Merck
736406
Sigma-Aldrich
4-(4-ヨードフェニル)モルホリン
97%
別名:
4-ヨードモルホリノベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12INO
CAS番号:
分子量:
289.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
158-163 °C
官能基
ether
iodo
SMILES記法
Ic1ccc(cc1)N2CCOCC2
InChI
1S/C10H12INO/c11-9-1-3-10(4-2-9)12-5-7-13-8-6-12/h1-4H,5-8H2
InChI Key
YUEREUIIUISPFV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
736406-5G:4548173999548
736406-BULK:
736406-VAR:
736406-1G:4548173999531
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)