Merck
735361
Sigma-Aldrich
5-シアノピリジン-2-カルボン酸
97%
別名:
5-シアノピコリン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H4N2O2
CAS番号:
分子量:
148.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
210-215 °C
官能基
carboxylic acid
nitrile
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(cn1)C#N
InChI
1S/C7H4N2O2/c8-3-5-1-2-6(7(10)11)9-4-5/h1-2,4H,(H,10,11)
InChI Key
HRLVPHGCEGTVLK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
735361-VAR:
735361-BULK:
735361-1G:4548173305233
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)