Merck
735000
Sigma-Aldrich
Arachidonic-5,6,8,9,11,12,14,15-d8 acid
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
別名:
cis,cis,cis,cis-5,8,11,14-エイコサテトラエン酸-5,6,8,9,11,12,14,15-d8
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4(CD=CDCH2)4CH2CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
312.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
同位体純度
≥98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
liquid
bp
169-171 °C/0.15 mmHg (lit.)
mp
-49 °C (lit.)
質量シフト
M+8
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]\C(CCCCC)=C(/[2H])C\C([2H])=C(\[2H])C\C([2H])=C(\[2H])C\C([2H])=C(\[2H])CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-/i6D,7D,9D,10D,12D,13D,15D,16D
InChI Key
YZXBAPSDXZZRGB-FBFLGLDDSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
735000-10MG:
735000-50MG:
735000-5MG-PW:
735000-5MG:
735000-10MG-PW:
735000-100MG-PW:
735000-BULK:
735000-VAR:
735000-100MG:
735000-50MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3