Merck
734330
Sigma-Aldrich
ジアセレイン-(ジアセチル-d6)
98 atom % D, 95% (CP)
別名:
ジアセチル-d6レイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19D6H6O8
分子量:
374.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
95% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C(=O)Oc1cccc2C(=O)c3cc(cc(OC(=O)C([2H])([2H])[2H])c3C(=O)c12)C(O)=O
InChI
1S/C19H12O8/c1-8(20)26-13-5-3-4-11-15(13)18(23)16-12(17(11)22)6-10(19(24)25)7-14(16)27-9(2)21/h3-7H,1-2H3,(H,24,25)/i1D3,2D3
InChI Key
TYNLGDBUJLVSMA-WFGJKAKNSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
734330-VAR:
734330-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)