Merck
732265
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-(aminomethyl)azetidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H18N2O2
分子量:
186.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
品質水準
屈折率
n/D 1.4691
密度
1.0234 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CN)C1
InChI
1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-5-7(4-10)6-11/h7H,4-6,10H2,1-3H3
InChI Key
XSJPKMUFBHSIRA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Jan Code
732265-VAR:
732265-BULK:
732265-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)