密度
1.014 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)C2=CCCCO2
InChI
1S/C11H19BO3/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)9-7-5-6-8-13-9/h7H,5-6,8H2,1-4H3
InChI Key
RNRIMDSCBRDPLC-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
216.0 °F
引火点(℃)
102.2 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
731595-1G:
731595-BULK:
731595-5G:
731595-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)