Merck
731242
Sigma-Aldrich
ヨヒンビン-(メチル-13C,d3 エステル)
≥99 atom %, ≥98% (CP)
別名:
17-ヒドロキシヨヒンバン-16-カルボン酸メチルエステル塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC20D3H23N2O3
CAS番号:
分子量:
358.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
同位体純度
 13C
 D
≥99 atom %
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
288-290 °C (dec) (lit.)
質量シフト
M+4
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H][13C]([2H])([2H])OC(=O)[C@H]1[C@@H](O)CC[C@H]2CN3CCc4c([nH]c5ccccc45)[C@@H]3C[C@H]12
InChI
1S/C21H26N2O3/c1-26-21(25)19-15-10-17-20-14(13-4-2-3-5-16(13)22-20)8-9-23(17)11-12(15)6-7-18(19)24/h2-5,12,15,17-19,22,24H,6-11H2,1H3/t12-,15-,17-,18-,19+/m0/s1/i1+1D3
InChI Key
BLGXFZZNTVWLAY-BRIZNRDQSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
731242-5MG:
731242-VAR:
731242-10MG-PW:
731242-BULK:
731242-10MG:
731242-5MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Danuše Tarkowská
Molecules (Basel, Switzerland), 25(14) (2020-07-28)
Many substances of secondary plant metabolism have often attracted the attention of scientists and the public because they have certain beneficial effects on human health, although the reason for their biosynthesis in the plant remains unclear. This is also the
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
731242-5MG4061833240274
731242-10MG4061833258927