Merck
296759
Sigma-Aldrich
Iodomethane-12C,d3
99.9 atom % 12C, 98 atom % D, 99% (CP), contains copper as stabilizer
別名:
Methyl-12C,d3 iodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
12CD3I
CAS番号:
分子量:
144.95
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
蒸気圧
22.83 psi ( 55 °C)
6.66 psi ( 20 °C)
品質水準
詳細
13C-depleted
同位体純度
99.9 atom % 12C
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
含みます
copper as stabilizer
bp
42 °C (lit.)
mp
-66.5 °C (lit.)
密度
2.330 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+3
保管温度
2-8°C
SMILES記法
I[12C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+0D3
InChI Key
INQOMBQAUSQDDS-GIOFAXNUSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
296759-5G-PW:
296759-BULK:
296759-5G:4548173131726
296759-1G:4548173131719
296759-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)