Merck
730939
Sigma-Aldrich
テトラデカノイル-L-カルニチン-(N-メチル-d3) HCl 塩酸塩
99 atom % D, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21D3H39ClNO4
分子量:
411.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
powder
質量シフト
M+3
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.[2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC([O-])=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C21H41NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-21(25)26-19(17-20(23)24)18-22(2,3)4;/h19H,5-18H2,1-4H3;1H/t19-;/m1./s1/i2D3;
InChI Key
TWGWHMYOGIGWDM-IQDJPGLDSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
730939-VAR:
730939-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)