Merck
730696
Sigma-Aldrich
Diethylamine-13C4
99 atom % 13C, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(13C2H5)2NH
分子量:
77.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
フォーム
liquid
bp
55 °C (lit.)
mp
-50 °C (lit.)
密度
0.745 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+4
SMILES記法
[13CH3][13CH2]N[13CH2][13CH3]
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI Key
HPNMFZURTQLUMO-JCDJMFQYSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-9.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-23 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
730696-BULK:
730696-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)