About This Item
化学式:
Br13CH213CH213CH2OH
CAS番号:
分子量:
141.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
bp
62 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.570 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+3
SMILES記法
O[13CH2][13CH2][13CH2]Br
InChI
1S/C3H7BrO/c4-2-1-3-5/h5H,1-3H2/i1+1,2+1,3+1
InChI Key
RQFUZUMFPRMVDX-VMIGTVKRSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
149.0 °F - closed cup
引火点(℃)
65 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
642525-VAR:
642525-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)