Merck
729523
Sigma-Aldrich
コレステリルオレイン酸13C18
99 atom % 13C, 95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C18C27H78O2
分子量:
668.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
95% (CP)
フォーム
solid
mp
44-47 °C
質量シフト
M+24
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C(CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)O[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]\[13CH]=[13CH]/[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C45H78O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25-43(46)47-38-30-32-44(5)37(34-38)26-27-39-41-29-28-40(36(4)24-22-23-35(2)3)45(41,6)33-31-42(39)44/h14-15,26,35-36,38-42H,7-13,16-25,27-34H2,1-6H3/b15-14-/t36-,38+,39+,40-,41+,42+,44+,45-/m1/s1
InChI Key
RJECHNNFRHZQKU-RMUVNZEASA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)