Merck
C0289
Sigma-Aldrich
リノール酸コレステリル
≥98% (HPLC; detection at 205 nm)
別名:
3β-ヒドロキシ-5-コレステン 3-リノレアート, 5-コレステン-3β-オール 3-リノレアート, コレステリル 9,12-オクタデカジエノアート, コレステリルオクタデカジエノアート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C45H76O2
CAS番号:
分子量:
649.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC; detection at 205 nm)
フォーム
powder
官能基
ester
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C45H76O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25-43(46)47-38-30-32-44(5)37(34-38)26-27-39-41-29-28-40(36(4)24-22-23-35(2)3)45(41,6)33-31-42(39)44/h11-12,14-15,26,35-36,38-42H,7-10,13,16-25,27-34H2,1-6H3/b12-11-,15-14-/t36-,38+,39+,40-,41+,42+,44+,45-/m1/s1
InChI Key
NAACPBBQTFFYQB-LJAITQKLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
コレステリルリノレートとコレステロールを混合して超音波処理することにより、赤血球膜のコレステロール対リン脂質比率を調べる分散液を調製しました。 この分散液をHPLC分析の標準として用いることによりラット肝臓リポ蛋白の分析を行いました。
生物化学的/生理学的作用
コレステリルリノレートは、低密度リポタンパク質の天然コアに付随して存在する主要コレステロールエステルの1つです。受容体-LDL複合体はリソソームによって取り除かれ、さらに加水分解によってエステルからコレステロールが遊離します。 酵素酸コレステリルエステル ヒドロラーゼがコレステリルリノレートの加水分解を引き起こします:酵素に欠陥があるとヒト体内で動脈硬化病変を発生させる恐れがあります。
低比重リポタンパク質(LDL)の中で最も豊富なコレステロ-ルエステル。
包装
密封アンプル入り。
調製ノート
コレステリルリノレートは、100 mg/mL濃度でクロロホルムに溶解すると無色透明の溶液になります。
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C0289-500MG:
C0289-1G:
C0289-BULK:
C0289-1G-PW:
C0289-100MG-PW:
C0289-250MG:
C0289PROC:
C0289-PH:
C0289-VAR:
C0289-100MG:
C0289-250MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
J Christison et al.
The Biochemical journal, 314 ( Pt 3), 739-742 (1996-03-15)
To test whether high-density lipoproteins (HDL) could aid in the removal in vivo of potentially atherogenic oxidized lipids, we perfused rat liver in situ with buffer supplemented with isolated human HDL containing small amounts of cholesteryl linoleate hydro(pero)xides [CH18:2-O(O)H]. Perfusion
Y Yamamoto
Free radical research, 33(6), 795-800 (2001-03-10)
Cholesteryl ester hydroperoxide (CE-OOH) and phosphatidylcholine hydroperoxide (PC-OOH) are the major primary oxidation products of lipoproteins. CE-OOH is present in human and rat plasmas while PC-OOH is undetectable. This is likely due to the enzymatic (plasma glutathione peroxidase) and the
J K Christison et al.
Journal of lipid research, 36(9), 2017-2026 (1995-09-01)
This study examines the cholesteryl ester transfer protein (CETP)-mediated exchange of cholesteryl linoleate hydroperoxide (Ch18:2-OOH) and cholesteryl linoleate hydroxide (Ch18:2-OH) between low density lipoprotein (LDL) and high density lipoprotein (HDL). When [3H]Ch18:2-OOH- and [3H]18:2-OH-labeled LDL were incubated at 37 degrees
Ota Samek et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 10(9), 8635-8651 (2010-01-01)
Algae are becoming a strategic source of fuels, food, feedstocks, and biologically active compounds. This potential has stimulated the development of innovative analytical methods focused on these microorganisms. Algal lipids are among the most promising potential products for fuels as
R Mashima et al.
Journal of lipid research, 41(1), 109-115 (2000-01-11)
We have previously reported the detection of cholesteryl ester hydroperoxides, consisting mainly of cholesteryl linoleate hydroperoxides (Ch18:2-OOH), at nm levels in plasma from healthy humans (Y. Yamamoto and E. Niki, 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun. 165: 988-993). To elucidate their
資料
Cholesterol undergoes esterification to improve transport. Cholesterol esters are more easily packaged into the interior of lipoproteins - increasing the quantity that can be readily transported in the blood stream.
Cholesterol undergoes esterification to improve transport. Cholesterol esters are more easily packaged into the interior of lipoproteins - increasing the quantity that can be readily transported in the blood stream.