Merck
C9253
Sigma-Aldrich
オレイン酸コレステリル
≥98% (HPLC; detection at 205 nm)
別名:
3β-ヒドロキシ-5-コレステン 3-オレアート, 5-コレステン-3β-オール 3-オレアート, オレイン酸コレステリルエステル, コレステリル cis-9-オクタデセノアート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C45H78O2
CAS番号:
分子量:
651.10
Beilstein:
2343071
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic (organic)
アッセイ
≥98% (HPLC; detection at 205 nm)
フォーム
powder
mp
44-47 °C (lit.)
官能基
ester
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@@]2(C)C(C1)=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@]4(C)[C@]([H])(CC[C@@]34[H])[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C45H78O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25-43(46)47-38-30-32-44(5)37(34-38)26-27-39-41-29-28-40(36(4)24-22-23-35(2)3)45(41,6)33-31-42(39)44/h14-15,26,35-36,38-42H,7-13,16-25,27-34H2,1-6H3/b15-14-/t36-,38+,39+,40-,41+,42+,44+,45-/m1/s1
InChI Key
RJECHNNFRHZQKU-RMUVNZEASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
オレイン酸コレステロールは、涙脂質、コレステロールおよびコレステロールエステルを吸収するシリコーンヒドロゲルコンタクトレンズの能力を研究するために使用されました。また、電流測定コレステロールバイオセンサーの開発にも使用されました。
生物化学的/生理学的作用
血漿中のコレステロールは、オレイン酸コレステロールなどのエステル化された形で存在します。肝臓は、血漿に放出されるとLDL粒子を濃縮するオレイン酸コレステローの主要な供給源です。オレイン酸コレステロールの豊富なリポタンパク質の分泌は、冠状動脈粥状硬化症の病因と密接な相関があります。
調製ノート
オレイン酸コレステロールは、100 mg/mL濃度でクロロホルムに溶解すると無色透明の溶液になります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C9253-100MG:
C9253-250MG:
C9253-BULK:
C9253-500MG:
C9253-VAR:
C9253-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
J A Hamilton et al.
The Journal of biological chemistry, 258(21), 12821-12826 (1983-11-10)
The incorporation of cholesteryl oleate and triolein into phospholipid vesicles was studied in cosonicated mixtures of 94 weight % egg phosphatidylcholine and 6 weight % neutral lipid (0-6% triolein and 6-0% cholesteryl oleate). 13C NMR spectroscopy was used to quantitate
Marta Overchuk et al.
ACS nano, 13(4), 4560-4571 (2019-03-28)
Lipoprotein mimetic nanostructures, which consist of an amphiphilic lipid shell, a hydrophobic core, and an apolipoprotein mimetic peptide, serve as a versatile platform for the design of drug delivery vehicles as well as the investigation of supramolecular assemblies. Porphyrin incorporation
Design of an Interference-Free Cholesterol Amperometric Biosensor Based on the Electrosynthesis of Polymeric Films of Diaminonaphthalene Isomers
Garcia-Ruiz E et al
Electroanalysis, 16, 497-504 (2004)
L L Rudel et al.
The Journal of clinical investigation, 100(1), 74-83 (1997-07-01)
Relationships among plasma lipoprotein cholesterol, cholesterol secretion by the isolated, perfused liver, and coronary artery atherosclerosis were examined in African green monkeys fed diets containing cholesterol and 35% of calories as fat enriched in polyunsaturated, monounsaturated, or saturated fatty acids.
Chendong Yang et al.
The Journal of clinical investigation, 114(6), 813-822 (2004-09-17)
The ABC transporters ABCG5 and ABCG8 limit absorption and promote excretion of dietary plant sterols. It is not known why plant sterols are so assiduously excluded from the body. Here we show that accumulation of plant sterols in mice lacking
資料
Cholesterol undergoes esterification to improve transport. Cholesterol esters are more easily packaged into the interior of lipoproteins - increasing the quantity that can be readily transported in the blood stream.
Cholesterol undergoes esterification to improve transport. Cholesterol esters are more easily packaged into the interior of lipoproteins - increasing the quantity that can be readily transported in the blood stream.