Merck
728969
Sigma-Aldrich
3-Bromodiphenyl ether
97%
別名:
1-Bromo-3-phenoxybenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H9BrO
CAS番号:
分子量:
249.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.608
密度
1.371 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
phenoxy
SMILES記法
Brc1cccc(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C12H9BrO/c13-10-5-4-8-12(9-10)14-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H
InChI Key
AHDAKFFMKLQPTD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
728969-BULK:
728969-1G:
728969-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)