Merck
B65209
Sigma-Aldrich
4-ブロモジフェニルエーテル
99%
別名:
4-ブロモフェニルフェニルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4OC6H5
CAS番号:
分子量:
249.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.607 (lit.)
bp
305 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
密度
1.423 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Brc1ccc(Oc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H9BrO/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H
InChI Key
JDUYPUMQALQRCN-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
> 113.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
B65209-100G:
B65209-VAR:
B65209-25G:
B65209-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Man Cai et al.
Environmental science and pollution research international, 22(18), 14258-14268 (2015-05-15)
Populus species are very effective in remediation of contaminants. Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) are commonly used as flame retardants and are known to be persistent environmental pollutants. Numerous studies have shown that PBDEs are rising in human tissues and biota.
Sheng Wang et al.
Environmental science and pollution research international, 22(21), 16914-16926 (2015-06-26)
Commonly used flame retardants, such as polybrominated diphenyl ethers, are extremely persistent in the environment, causing serious environmental risks. Certain strains of bacteria are able to degrade several low brominated congeners of PBDEs aerobically. However, the aerobic degradation pathway is