Merck
728519
Sigma-Aldrich
3-(1-ピペラジニル)-1,2-ベンゾイソチアゾール
≥98% (HPLC)
別名:
3-ピペラジン-1-イル-ベンゾ[d]イソチアゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H13N3S
CAS番号:
分子量:
219.31
Beilstein:
4253627
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
crystals
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C1CN(CCN1)c2nsc3ccccc23
InChI
1S/C11H13N3S/c1-2-4-10-9(3-1)11(13-15-10)14-7-5-12-6-8-14/h1-4,12H,5-8H2
InChI Key
KRDOFMHJLWKXIU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
728519-VAR:
728519-BULK:
728519-5G:
728519-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)