Merck
663395
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7N3O
CAS番号:
分子量:
161.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
237-242 °C
官能基
phenyl
SMILES記法
Nc1nnc(o1)-c2ccccc2
InChI
1S/C8H7N3O/c9-8-11-10-7(12-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,9,11)
InChI Key
CQSFYCBGVMWPCM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
663395-1G:
663395-10G:
663395-BULK:
663395-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)