Merck
718130
Sigma-Aldrich
2-アミノ-5-(トリフルオロメチル)-1,3,4-オキサジアゾール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H2F3N3O
CAS番号:
分子量:
153.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
155-160 °C
官能基
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1nnc(o1)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F3N3O/c4-3(5,6)1-8-9-2(7)10-1/h(H2,7,9)
InChI Key
VMBAPDLMDFSJBH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Jan Code
718130-BULK:
718130-1G:
718130-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)