About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6N2S · HCl
CAS番号:
分子量:
150.63
Beilstein:
3689447
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
フォーム
powder
不純物
~10% NH4Cl
mp
300 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[H].Cc1cc(N)sn1
InChI
1S/C4H6N2S.ClH/c1-3-2-4(5)7-6-3;/h2H,5H2,1H3;1H
InChI Key
ZRTGHKVPFXNDHE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の前駆体として薬理研究に用いられます。
- MMP12インヒビター
- オーロラキナーゼインヒビター
- 抗がん薬であるN-ヘテロ環インドリルグリオキシルアミド
5-Amino-3-methyl-isothiazole hydrochloride may be used in chemical synthesis studies.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
155640-5G:
155640-100G:
155640-BULK:
155640-25G:
155640-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)