Merck
728411
Sigma-Aldrich
2-tert-ブチルイミノ-2-ジエチルアミノ-1,3-ジメチルペルヒドロ-1,3,2-ジアザホスホリン 溶液
1 M in hexane, ≥97% (GC), 97% (GC)
別名:
BEMP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H31N4P
CAS番号:
分子量:
274.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97% (GC)
97% (GC)
フォーム
liquid
濃度
1 M in hexane
不純物
≤0.10% water
官能基
amine
SMILES記法
CCN(CC)P1(=NC(C)(C)C)N(C)CCCN1C
InChI
1S/C13H31N4P/c1-8-17(9-2)18(14-13(3,4)5)15(6)11-10-12-16(18)7/h8-12H2,1-7H3
InChI Key
VSCBATMPTLKTOV-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-7.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-22 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
728411-VAR:
728411-100ML:4548173319148
728411-BULK:
728411-25ML:4548173319155
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)