Merck
725137
Sigma-Aldrich
二酸化マンガンリチウム
greener alternative
powder, <1 μm particle size, ≥98% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiMnO2
CAS番号:
分子量:
93.88
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
battery grade
品質水準
アッセイ
≥98% trace metals basis
フォーム
powder
分子量
Mw 93.88 g/mol
組成
LiMnO2
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
粒径
<1 μm
mp
400 °C
密度
4.1 g/cm3 (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Li+].O=[Mn-]=O
InChI
1S/Li.Mn.2O/q+1;-1;;
InChI Key
HSDMUHSXXGFNMK-UHFFFAOYSA-N
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
リチウムマンガン酸化物(LMO)は、リチウムイオン電池の製作に使用できる電極材料の一種です。リチウムイオン電池は、アノード、カソード、および電解質で構成され、充放電サイクルを伴います。これらの材料により、電気エネルギー貯蔵用のより環境に優しい持続可能な電池の生成が可能になります。
アプリケーション
特徴および利点
Cathode Materials for High Energy Density Li Ion Rechargeable Batteries; sub-micron particle size results in increased surface area of electrodes. The composition listed allows the preparation of battery electrodes with enhanced performance and durability.
Li-Batteries, material for electrodes design and manufacturing
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
725137-25G:4548173924335
725137-BULK:
725137-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Idemoto, Yasushi; Konno, Yuji; Ui, Koichi; Koura, Nobuyuki
Electrochemistry, 73, 823-823 (2005)
Shukla, Nitya Nath; Prasad, Rajendra
Journal of Physics and Chemistry of Solids, 67, 1731-1731 (2006)
Wang, Miaojun; Navrotsky, Alexandra
Journal of Solid State Chemistry, 178, 1230-1230 (2005)
Hagh, N. Marandian; Amatucci, G. G.
Electrochemical Society Transactions, 11 (29), 21-26 (2008)
The Li-ion rechargeable battery: a perspective
Goodenough JB and Park K
Journal of the American Chemical Society, 135(4), 1167-1176 (2013)
資料
Increasing fuel costs and concerns about greenhouse gas emissions have spurred the growth in sales of hybrid electric vehicles (HEVs) that carry a battery pack to supplement the performance of the internal combustion engine (ICE).
Increasing fuel costs and concerns about greenhouse gas emissions have spurred the growth in sales of hybrid electric vehicles (HEVs) that carry a battery pack to supplement the performance of the internal combustion engine (ICE).
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
Increasing fuel costs and concerns about greenhouse gas emissions have spurred the growth in sales of hybrid electric vehicles (HEVs) that carry a battery pack to supplement the performance of the internal combustion engine (ICE).
すべて表示