Merck
723630
Sigma-Aldrich
9,9-ジオクチルフルオレン-2-ボロン酸 ピナコール エステル
95%
別名:
2-(9,9-ジオクチル-9H-フルオレン-2-イル)-4,4,5,5-テトラメチル-[1,3,2]-ジオキサボロラン, 4,4,5,5-テトラメチル-2-(9,9-ジオクチル-9H-フルオレン-7-イル)-1,3,2-ジオキサボロラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C35H53BO2
CAS番号:
分子量:
516.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
95%
形状
solid
mp
50-56 °C
SMILES記法
CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)c2ccccc2-c3ccc(cc13)B4OC(C)(C)C(C)(C)O4
InChI
1S/C35H53BO2/c1-7-9-11-13-15-19-25-35(26-20-16-14-12-10-8-2)31-22-18-17-21-29(31)30-24-23-28(27-32(30)35)36-37-33(3,4)34(5,6)38-36/h17-18,21-24,27H,7-16,19-20,25-26H2,1-6H3
InChI Key
VOASJDUTCQKQLE-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
723630-5G:
723630-1G:
723630-VAR:
723630-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)