About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4BrFN2
CAS番号:
分子量:
191.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
75-80 °C
官能基
bromo
fluoro
SMILES記法
Nc1cc(Br)cnc1F
InChI
1S/C5H4BrFN2/c6-3-1-4(8)5(7)9-2-3/h1-2H,8H2
InChI Key
CLYOMCMDBNNGSM-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
722391-BULK:
722391-1G:
722391-VAR:
722391-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)