Merck
722219
Sigma-Aldrich
1-ベンジル-3-ヒドロキシ-1H-インダゾール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H12N2O
CAS番号:
分子量:
224.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
165-169 °C
官能基
phenyl
SMILES記法
Oc1nn(Cc2ccccc2)c3ccccc13
InChI
1S/C14H12N2O/c17-14-12-8-4-5-9-13(12)16(15-14)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2,(H,15,17)
InChI Key
SXPJFDSMKWLOAB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
722219-BULK:
722219-25G:
722219-100G:
722219-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
High-performance liquid chromatographic determination of 1-benzyl-1H-indazol-3-ol in benzydamine in pharmaceutical formulations.
G Carlucci et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 14(5), 655-657 (1996-03-01)