Merck
560162
Sigma-Aldrich
3-ブロモ-2-メチル安息香酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br(CH3)C6H3COOH
CAS番号:
分子量:
215.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
152-156 °C (lit.)
官能基
bromo
carboxylic acid
SMILES記法
Cc1c(Br)cccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-5-6(8(10)11)3-2-4-7(5)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
BJGKVCKGUBYULR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3-Bromo-2-methylbenzoic acid may be used to synthesize 4-(bromoacetyl)isoindolin-1-one and isocoumarins.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
560162-VAR:
560162-5G:
560162-1G:
560162-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mapping the ATP-binding domain of DNA-dependent protein kinase (DNA-PK) with coumarin-and isocoumarin-derived inhibitors.
Payne SL, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 20(12), 3649-3653 (2010)
New anti-viral drugs for the treatment of the common cold.
Maugeri C, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 16(6), 3091-3107 (2008)