Merck
720186
Sigma-Aldrich
ビスフェノール A-(環式-13C12)
99 atom % 13C, 98% (CP)
別名:
2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル-13C6)プロパン, 4,4'-イソプロピリデンジフェノール-13C12
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C(13C6H4OH)2
CAS番号:
分子量:
240.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
98% (CP)
フォーム
crystals
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
158-159 °C (lit.)
質量シフト
M+12
SMILES記法
CC(C)([13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1)[13c]2[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]2
InChI
1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3/i3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1
InChI Key
IISBACLAFKSPIT-ZGFLEIAISA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
720186-10MG:
720186-BULK:
720186-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)