Merck
72016
Sigma-Aldrich
テトラキス(4-フルオロフェニル)ホウ酸ナトリウム 二水和物
≥97.0% (NT)
別名:
セシボール, テトラキス(4-フルオロフェニル)ボロン ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(FC6H4)4BNa·2H2O
CAS番号:
分子量:
450.21
Beilstein:
4285808
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (NT)
形状
solid
反応適合性
core: boron
reagent type: catalyst
SMILES記法
O.O.[Na+].Fc1ccc(cc1)[B-](c2ccc(F)cc2)(c3ccc(F)cc3)c4ccc(F)cc4
InChI
1S/C24H16BF4.Na.2H2O/c26-21-9-1-17(2-10-21)25(18-3-11-22(27)12-4-18,19-5-13-23(28)14-6-19)20-7-15-24(29)16-8-20;;;/h1-16H;;2*1H2/q-1;+1;;
InChI Key
MSDGDEJOIBMWJD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Ruthenium dioxide nanoparticles as a high-capacity transducer in solid-contact polymer membrane-based pH-selective electrodes: This study includes the use of sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate in the development of pH-selective electrodes (N Lenar, B Paczosa-Bator, R Piech, 2019).
  • Fluorinated counterion-enhanced emission of rhodamine aggregates: ultrabright nanoparticles for bioimaging and light-harvesting: Discusses various fluorinated borates, including sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate, for their properties in enhancing the emission in nanoparticle applications (I Shulov, S Oncul, A Reisch, Y Arntz, M Collot, Y Mely, 2015).
  • Collective fluorescence switching of counterion-assembled dyes in polymer nanoparticles: Explores the role of sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate in the modulation of fluorescence properties in polymer nanoparticles (A Reisch, P Didier, L Richert, S Oncul, Y Arntz, 2014).
  • The New Reliable pH Sensor Based on Hydrous Iridium Dioxide and Its Composites: Uses sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate in the development of a new pH sensor, demonstrating the compound′s utility in sensor technology (N Lenar, R Piech, B Paczosa-Bator, 2022).
  • A New Planar Potentiometric Sensor for In Situ Measurements: Involves sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate in the construction of a new potentiometric sensor, showing its application in in situ environmental measurements (N Lenar, R Piech, B Paczosa-Bator, 2024).
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
Reagent for the gravimetric determination of cesium
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
72016-BULK:
72016-VAR:
72016-100MG:
72016-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
C.E. Moore et al.
Analytica Chimica Acta, 35, 1-1 (1966)