Merck
319929
Sigma-Aldrich
1,2-ジクロロエタン
ACS reagent, ≥99.0%
別名:
エチレンクロリド, エチレンジクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2CH2Cl
CAS番号:
分子量:
98.96
Beilstein:
605264
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
eCl@ss:
39050106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
83 °C (lit.)
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
3.4 (20 °C, vs air)
蒸気圧
87 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99.0%
フォーム
liquid
自己発火温度
775 °F
expl. lim.
15.6 %
dilution
(for analytical testing)
不純物
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.03% water
蒸発残留物質
≤0.002%
APHA: ≤10
clear
屈折率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
密度
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
InChI Key
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1,2-ジクロロエタン(二塩化エチレン、DCE)は溶媒です。また、塩化ビニル製造業(EDC-tar)から放出される分解副産物の1つです。その変異原活性は、Salmonella typhimurium TA 1535(ネズミチフス菌TA 1535)でテストされています。チタニア/シリカに対する触媒分解(酸触媒)が調べられています。
アプリケーション
1,2-ジクロロエタン(エチレンジクロリド、DCE)は、以下の研究で使用される場合があります:
  • Dehalococcoides ethenogenes 195の培地中の電子受容体として。
  • 様々な研究における有機塩素化合物用のモデル化合物として。
  • Clドープした数層WS2やMoS2バックゲート電界効果トランジスタ(FET)の製造時の化学的ドーピング。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
319929-18L-CS:
319929-20L:4548173134130
319929-3L:4548173256405
319929-VAR-D:
319929-18L:4548173256399
319929-500ML:4548173134161
319929-4X4L:4548173134154
319929-2.5L:4548173332918
319929-BULK:
319929-VAR:
319929-2L:4548173134147
319929-4L:
319929-6X500ML:4548173134178
319929-25ML:
319929-1L:4548173134123
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lingming Yang et al.
Nano letters, 14(11), 6275-6280 (2014-10-14)
Low-resistivity metal-semiconductor (M-S) contact is one of the urgent challenges in the research of 2D transition metal dichalcogenides (TMDs). Here, we report a chloride molecular doping technique which greatly reduces the contact resistance (Rc) in the few-layer WS2 and MoS2.
X Maymó-Gatell et al.
Applied and environmental microbiology, 65(7), 3108-3113 (1999-07-02)
"Dehalococcoides ethenogenes" 195 can reductively dechlorinate tetrachloroethene (PCE) completely to ethene (ETH). When PCE-grown strain 195 was transferred (2% [vol/vol] inoculum) into growth medium amended with trichloroethene (TCE), cis-dichloroethene (DCE), 1,1-DCE, or 1,2-dichloroethane (DCA) as an electron acceptor, these chlorinated
Decomposition of 1, 2-dichloroethane on titanium dioxide/silica.
Imamura S, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 28(10), 1449-1452 (1989)
U Rannug et al.
Chemico-biological interactions, 20(1), 1-16 (1978-01-01)
One of the main components in the waste products from vinyl chloride industries (EDC-tar), is ethylene dichloride (1,2-dichloroethane). This compound has been tested for mutagenicity on Salmonella typhimurium TA 1535. It is concluded that 1,2-dichloroethane gives a weak direct mutagenic
Delphine Schaming et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 13(39), 17704-17711 (2011-09-13)
Photocurrent responses associated with the interfacial quenching of the photo-excited water-soluble zinc meso-tetra(4-carboxyphenyl)porphyrin (ZnTPPC) by ferrocene have been studied at a water|1,2-dichloroethane interface in the absence and in the presence of adsorbed gold nanoparticles. Upon addition of methanol, a mirror-like