Merck
72014
Supelco
テトラキス(4-フルオロフェニル)ホウ酸ナトリウム 二水和物
for ion-selective electrodes, Selectophore, ≥97.0%
別名:
セシボール, テトラキス(4-フルオロフェニル)ボロン ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(FC6H4)4BNa·2H2O
CAS番号:
分子量:
450.21
Beilstein:
4285808
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
グレード
for ion-selective electrodes
品質水準
製品種目
Selectophore
アッセイ
≥97.0% (NT)
≥97.0%
フォーム
solid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.O.[Na+].Fc1ccc(cc1)[B-](c2ccc(F)cc2)(c3ccc(F)cc3)c4ccc(F)cc4
InChI
1S/C24H16BF4.Na.2H2O/c26-21-9-1-17(2-10-21)25(18-3-11-22(27)12-4-18,19-5-13-23(28)14-6-19)20-7-15-24(29)16-8-20;;;/h1-16H;;2*1H2/q-1;+1;;
InChI Key
MSDGDEJOIBMWJD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate is sodium salt derivative of tetraphenylborate (TPB).
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
アプリケーション
Anionic additive Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate has been used during the potentiometric measurement of ammonia and blood urea nitrogen (BUN) sensors.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
72014-VAR:
72014-100MG:
72014-500MG:
72014-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Additive-salt effect on low detection limit and slope sensitivity in response of potassium-and sodium-selective neutral carrier based electrodes and their liquid-membrane based ion-sensitive field-effect transistor.
Wakida, Shin-ichi, et al.
Analytical Sciences, 15.1, 47-51 (1999)
Healthcare chip based on integrated electrochemical sensors used for clinical diagnostics of BUN.
Chang, Chia-Hsien, et al.
Jpn J. App. Phys., Part I, 45.5R, 4241-4241 (2006)