Merck
717118
Sigma-Aldrich
6-シアノ-1H-インダゾール
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H5N3
CAS番号:
分子量:
143.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
128-135 °C
官能基
nitrile
SMILES記法
N#Cc1ccc2cn[nH]c2c1
InChI
1S/C8H5N3/c9-4-6-1-2-7-5-10-11-8(7)3-6/h1-3,5H,(H,10,11)
InChI Key
QVGRVWCYOJDNQK-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
717118-BULK:
717118-VAR:
717118-1G:4548173309781
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)