Merck
714666
Sigma-Aldrich
2-ブロモキノリン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6BrN
CAS番号:
分子量:
208.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
solid
mp
44-48 °C
官能基
bromo
SMILES記法
Brc1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C9H6BrN/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H
InChI Key
QKJAZPHKNWSXDF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
714666-1G:
714666-BULK:
714666-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)