Merck
730513
Sigma-Aldrich
3-Aminoisoquinoline
97%
別名:
Isoquinolin-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8N2
CAS番号:
分子量:
144.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
174-178 °C
SMILES記法
Nc1cc2ccccc2cn1
InChI
1S/C9H8N2/c10-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-11-9/h1-6H,(H2,10,11)
InChI Key
VYCKDIRCVDCQAE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
730513-1G:
730513-BULK:
730513-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)