Merck
714224
Sigma-Aldrich
ビス(N-ジアゾ)-トリス(O-アセチル)-2-デオキシストレプタミン
≥97% (HPLC)
別名:
(1α,2βb,3α,4β,6β)-4,6-ジアジド-1,2,3-シクロヘンサントリオールトリアセタート, 2-DOSジアジドトリアセタート, 4t,6t-ジアジドシクロヘキサン-1r,2t,3c-トリイルトリアセタート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H16N6O6
CAS番号:
分子量:
340.29
Beilstein:
5639286
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
crystals
組成
carbon, 41.5-43.2%
nitrogen, 24.0-25.4%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)O[C@H]1[C@@H](C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C12H16N6O6/c1-5(19)22-10-8(15-17-13)4-9(16-18-14)11(23-6(2)20)12(10)24-7(3)21/h8-12H,4H2,1-3H3/t8-,9+,10+,11-,12-
InChI Key
SQKWPVVWVBKSIG-CSPFCNMYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
714224-BULK:
714224-250MG:
714224-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)