アッセイ
89.5-110.5% (AT)
90% (HPLC)
90%
形状
powder
光学活性
[α]/D +65.0±2.0°, c = 1 in 0.1 M HCl
官能基
amine
SMILES記法
Cl.Cl.Cl.COc1ccc2nccc([C@H](N)C3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1
InChI
1S/C20H25N3O.3ClH/c1-3-13-12-23-9-7-14(13)10-19(23)20(21)16-6-8-22-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;;;/h3-6,8,11,13-14,19-20H,1,7,9-10,12,21H2,2H3;3*1H/t13-,14-,19?,20-;;;/m0.../s1
InChI Key
GZXDEKGNTLNSGM-YPIZWHDUSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
713201-VAR:
713201-250MG:
713201-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)