Merck
711977
Sigma-Aldrich
Boc-(R)-4-(2-プロピニル)-L-プロリン
≥96%
別名:
Boc-(R)-4-プロパルギル-L-プロリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H19NO4
CAS番号:
分子量:
253.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥96%
≥96.0% (TLC)
フォーム
lumps
光学活性
[α]/D -34.0±2°, c = 1% in ethanol
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction type: click chemistry
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](CC#C)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C13H19NO4/c1-5-6-9-7-10(11(15)16)14(8-9)12(17)18-13(2,3)4/h1,9-10H,6-8H2,2-4H3,(H,15,16)/t9-,10+/m1/s1
InChI Key
DMBBSZBBZZUEMF-ZJUUUORDSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
関連製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
711977-100MG:
711977-VAR:
711977-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)